Carboys, bred hals, PP, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2235-0020 2235-0050
216-4400EA 867 DKK
216-4400 216-4401
Carboys, bred hals, PP, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Flasker, dunke
PPCO, gennemskinnelig med hvidt PP skruelåg.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C, autoklaverbar
  • Ekstra bred hals. Brede håndtag på skuldrene Lækagesikret, med inddeling
Ideel til brug indenfor mikrobiologi. Perfekt til håndtering af store mængder pulvere eller andre faste eller pasta-lignende materialer.