Carboys, bred hals, PP eller PC, med skruelukning og tap, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2317-0020 2317-0050 2319-0020 2319-0050 2319-0130
216-8791EA 2070 DKK
216-8791 216-8792 216-8771 216-8772 216-4411
Carboys, bred hals, PP eller PC, med skruelukning og tap, Nalgene®
Flasker Flasker, dunke
PP, gennemskinnelig med hvid PP-skruehætte og PP-spiggot med TPE-tætning eller PC, klar med hvid PP-skruehætte og PP-spigot med TPE-tætning.
  • PP: Meget god kemisk resistens. Ideel til opbevaring, transport og dispensering af opløsninger, kulturmedier og destilleret vand/PC: Lav kemisk resistens. Ideel til opbevaring, transport og dispensering af sterilt vand, standardreagenser og kulturmedier
  • PP: Temperaturresistent fra –10 til +135 °C, autoklaverbar/PC: Temperaturresistent fra –100 til +135 °C, autoklaverbar
  • Sikret mod lækage
Den brede munding gør denMore Product Information