Flasker, bred åbning, med skruelåg
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1640 1642
216-2301EA 241 DKK
216-2301 216-2302
Flasker, bred åbning, med skruelåg
Flasker Plastflasker
HDPE, gennemskinnelig med blå skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +80 °C (+120 °C i korte perioder)
  • Tykvægget og meget robust. Er udstyret med et specielt segl i låget
Ideal for storing powders, pastes, and liquids. Easy filling and dispensing. Includes carrying handle. Suitable for food contact as compliant with FDA standard.