Carboys, wide neck, LDPE, with screw cap and spigot, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2318-0010 2318-0020 2318-0050 2318-0065 2318-0130
216-4406EA 549 DKK
216-4406 216-4407 216-4408 216-4409 216-4410
Carboys, wide neck, LDPE, with screw cap and spigot, Nalgene®
Flasker Flasker, dunke
LDPE, gennemskinnelig med hvid PP-skruelukning og PP-spids.
  • God kemisk resistens
  • Temperaturresistent fra −100 til +80 °C
  • Sikret mod lækage
Ideel til opbevaring og dispensering af destilleret vand, reagenser og syrer. Med inddelinger. Hanens gevind er støbt ud i et med flasken, ikke svejset på. Dette giver en bedre holdbarhed og lækagesikring. Modellerne på 10, 20 og 25 liter er udstyret med praktiske brede skulderhåndtag.