Carboys, wide neck, PP, vacuum, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2226-0020 2226-0050
216-8731EA 1050 DKK
216-8731 216-8732
Carboys, wide neck, PP, vacuum, Nalgene®
Flasker Flasker, dunke
PP, gennemskinnelig med hvidt PP skruelåg (83B), TPE-tætning.
  • Meget god kemisk resistens, varmeresistent op til 135 °C
  • Tykvægget og kraftig konstruktion. Stiv, brudsikker og lækagesikret
  • Kan opretholde et totalt vakuum i mere end otte timer (ved 20 °C)
Ideel som vakuumflasker. Til opgaver med vakuum bør kvikpåfyldnings- og ventileringsskruelågene 216-4385 til 216-4388 anvendes. Flaskerne er ikke designet til overtryk. De er velegnede til overførsels- og filtreringsflasker og kan også bruges i biotekniske opgaver.