Carboys, bred hals, PP, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2250-0050 2250-0130 2250-0020
216-8762EA 1570 DKK
216-8762 216-8763 216-8761
Carboys, bred hals, PP, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Flasker, dunke
PP, gennemskinnelig med hvid PP skruelåg, TPE-tætning.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 135 °C, autoklaverbar
  • Ekstra bred hals. Brede håndtag på skuldrene. Lækagesikret
Ideel til store mængder kulturmedie. Destilleret vand eller andre opløsninger.
These autoclavable carboys are used for large batches of culture media, vaccine product production, bulk media and chemical storage. These carboys feature a large mouth for easy filling/dispensing, and are made of natural polypropylene with white 83B polypropylene closure and TPE (More Product Information