Carboys, smal hals, PPCO, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2221-0010 2221-0020
216-8681EA 359 DKK
216-8681 216-8682
Carboys, smal hals, PPCO, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Flasker, dunke
PPCO, gennemskinnelig med hvidt PP skruelåg.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistens fra −20 til +121 °C, autoklaverbar
  • Sikret mod lækage
Large handle makes carrying easier while wearing rubber gloves for safe handling of corrosive liquids. Opening offset to one side for easy, precise pouring.