Skruelåg med silikoneindsatser, Top Works™, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2135-3803 2135-5300 2135-5302 2135-5303 2135-8300 2135-8302 2135-8303
734-5043EA 3260 DKK
734-5043 734-5044 734-5045 734-5046 734-5047 734-5048 734-5049
Skruelåg med silikoneindsatser, Top Works™, Nalgene®
Låg Flaskelåg
PP, hvid, med indsatser af platinhærdet silikone.
  • Meget god kemisk resistens, varmeresistent op til +135 °C, autoklaverbar
  • Top Works™-systemet inkluderer udgaver med 2 eller 3 faste forbindelser
  • Egnet til brug ved aseptisk overførsel af væsker fra de fleste Nalgene® flasker og dunke
Platinhærdede silikoneslanger er smeltet sammen igennem proppen, så der dannes et lukket system i et stykke.