Aspirator flaske, med rørkonnektor og sleben taphane, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
247024405 247026303
SCOT247024405EA 1600 DKK
SCOT247024405 SCOT247026303
Aspirator flaske, med rørkonnektor og sleben taphane, DURAN®
Flasker Aspirator
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj termisk resistens, autoklaverbar
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
With ground tube connector NS 29/32 and ground drain cock. Neck with ground sleeve and ground glass stopper.
Certificeringer: DIN 12037