Sprayflasker, LaboPlast®
Leverandør: BURKLE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0309-1100 0309-1025 0309-1050
215-6513EA 129 DKK
215-6513 215-6510 215-6511
Sprayflasker, LaboPlast®
Flasker Sprayflasker
LDPE, gennemskinnelig, PP spray vedhæftning.
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
  • Spray nozzle adjustment can be varied by rotation
  • Pressureless spray bottle
  • Media-contacting parts PP, PE and stainless steel
Spray, vælg mellem funktioner til enten forstøvning eller jet-spray med fokuseret stråle til dispergering af væsker.