VWR®, Bossheads
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
241-0119EA 7420 DKK
241-0119 241-0120
VWR®, Bossheads
Klemmer Krydsmuffe
Til samling af stave med 12, 13 og 16 mm diameter.
  • Dobbeltmufferne kan åbnes fuldstændigt, så staven kan monteres sikkert i den ønskede position
  • Let at samle og skille ad ved hjælp af en umbrakonøgle (tilvalg, artikelnummer 241-0053)
  • God kemisk modstandsdygtighed, robust
* Når muffer af rustfrit stål er spændt fast på en stang af rustfrit stål, kan den ikke drejes < 3,5 Nm.