Universal-dobbeltmuffer
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2421 2420
241-7231EA 250 DKK
241-7231 USBE2420
Universal-dobbeltmuffer
Klemmer Krydsmuffe
Til stænger på op til 13 mm. Justeringsskruer i nikkelbelagt messing