Dobbeltmuffer til rammer, 90°
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5303 5363
241-7185EA 530 DKK
241-7185 241-7186
Dobbeltmuffer til rammer, 90°
Klemmer Krydsmuffe
Klemvidde op til 13 mm.
  • Vinkel: 90°
  • Med fingerskruer