Dobbeltmuffer
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5301 5361
241-7211EA 723 DKK
241-7211 241-7179
Dobbeltmuffer
Klemmer Krydsmuffe
Klemvidde op til 16 mm.
  • Vinkel: 90 + 180°
  • Til nem, hurtig samling