Krogkonnektorer
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2431 2432 2430NEU
241-7242EA 137 DKK
241-7242 241-0382 USBE2430NEU
Krogkonnektorer
Klemmer Krydsmuffe
Nickel plated brass screw with plastic handle.
  • For rods up to 13 mm
  • Angle: 90°