VWR®, Antistatiske engangsvejebåde
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
611-9171EA 304 DKK
611-9171 611-9172 611-9173 611-9174
VWR®, Antistatiske engangsvejebåde
Vejebåde Vejebåde
PS, hexagonal.
  • Flad bund forhindrer at de vælter
  • Hældende sider giver præcis overførsel
  • Temperaturresistent op til 70 °C
Sekskantede vægtbåde fremstillet i PS (polystyren). Disse både har glat overflade for lettere tømning med minimalt prøvetab. Biologisk inaktive og modstandsdygtige over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser De fleksible både kan bøjes flere steder for at skabe hældetude.
Emballering: These weighing boats are produced and packaged in plastic bags in a cleanroom.