VWR®, Blottingpuder, kvalitet 707
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
732-0592EA 2660 DKK
732-0592 732-0594 732-0595 732-0604 732-0606 732-0608 732-0597 732-0598 732-0599 732-0600 732-0601 732-0602
VWR®, Blottingpuder, kvalitet 707
Blottingpapirer
Dette supertykke papir bruges til at afslutte blottingsandwichen. Glat og ensartet overflade sikrer kontinuerlig kontakt med bufferen fra kammeret gennem gelen og overførselsmembranen.
  • Fremstillet af 100% bomuldsfibre
  • Fremstillet v.h.a. ultrarent vand
  • Indeholder ingen tilsætningsstoffer
  • Renere og mere ensartet end papirhåndklæder