VWR®, Blottingpapir, kvalitet 703
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
732-0591EA 2740 DKK
732-0591 732-0593 732-0605 732-0596 732-0603
VWR®, Blottingpapir, kvalitet 703
Blottingpapirer
Ideel som væge i protein- og nukleinsyreblotting. Yder et ensartet flow af buffer gennem gelen til overførselsmembranen i en blottingsandwich. Også velegnet til at fjerne geler fra glasstøtter.
  • Fremstillet af 100% bomuldsfibre
  • Ensartet og glat
  • Fremstillet v.h.a. ultrarent vand
  • Indeholder ingen tilsætningsstoffer