Biofarligt affaldsspande, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6370-0004 6370-0005 6370-0015
129-1178EA 2410 DKK
129-1178 129-3607 113-2802
Biofarligt affaldsspande, Nalgene®
Beholdere Affaldsbeholdere
PP.
  • En portåbning i dækslet muliggør praktisk bortskaffelse af materialer med blot en hånd og mindsker eksponering overfor smittefarligt affald
  • Tillader praktisk enkelttrins sterilisering. Intet behov for at fjerne den autoklaverbare pose
  • Siderne og bunden er konstrueret, så de er lækagefri
Autoklaverbare affaldsbeholdere af plast, som kan bruges til sekundær begrænsning af biologisk risikoaffald. Kan rumme autoklaverbare poser af standardstørrelse. Ruster ikke og kan ikke punkteres eller slås ud af form. Et rødt universelt symbol for biologisk risikomateriale er indstøbt i beholderen.
Comply with US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogens.
Certificeringer: Overensstemmelse med US OSHA Standard 29 CFR del 1910.1030 til brug som beskyttelse mod patogener.