Measuring cylinders, bell-shaped, soda-lime glass
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42260012 42260042 42260018 42260024 42260048 42260030 42260006 42260036
612-2756EA 195 DKK
612-2756 612-2757 612-2758 612-2759 612-2760 612-2761 612-2762 612-2763
Measuring cylinders, bell-shaped, soda-lime glass
Cylindere Målecylindre
AR-glas, klart.
  • Meget god kemisk resistens
  • God termisk resistens
  • Volumen er nem at aflæse
Med bred fod for stabilitet. Indstøbte blå gradueringer, meget nemme af læse. Klasse B-tolerance, dobbelt så meget som den officielle tolerance. Intet håndtag.