Målebægre, med håndtag, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1220-1250 1220-2500 1223-1000 1223-3000
213-7152EA 370 DKK
213-7152 213-7154 213-7162 213-7164
Målebægre, med håndtag, Nalgene®
Bægre
HDPE, transparent eller PMP (TPX), klar.
  • God kemisk resistens (HDPE)/fremragende kemisk resistens (PMP)
  • God termisk resistens (HDPE)/varmeresistent op til 150 °C (kortvarigt op til 175 °C) (PMP)
  • Designet til at modstå hård behandling (HDPE)/autoklaverbar (PMP)
Dobbelt inddeling i ml og oz. En ekstra stærk væg, som gør håndtering af syrer, baser og andre opløsninger mere sikker. Gennemtrængelig for mikrobølger (PMP).