Målebægre, med håndtag, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
DS1511-1000 DS1511-3000
213-7172EA 3320 DKK
213-7172 213-7174
Målebægre, med håndtag, Nalgene®
Bægre
PFA, gennemskinnelig.
  • Fremragende kemisk resistens
  • Meget god termisk resistens (−270 til +250 °C), autoklaverbare
  • Meget robust, ekstra stærke vægge
Disse bægre har en exceptionel kemisk resistens. Til brug sammen med stærkt oxiderende stoffer, syrer, kulbrinter og ketoner. Materialet er ikke-klæbende, hvilket medfører at målebægrene er snavsafvisende og nemme at gøre rene. Med tud.