Målebægre med håndtag
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L51/3A L51/8 L51/10
213-5105EA 1300 DKK
213-5105 213-5115 213-5120
Målebægre med håndtag
Bægre
Porcelæn, hvidglaseret bortset fra soklen.
  • Fremragende kemisk resistens
  • Meget god termisk resistens
  • Robust og solid konstruktion
Cylindrisk, med tud. Med letaflæselige, indvendige inddelinger. Etiket med det nominelle volumen på ydersiden af målebægret.