Beakers, low form
Leverandør: NICKEL ELECTRO
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
201 202 203 204 206 205 207 209 207A
NICK201EA 830 DKK
NICK201 NICK202 NICK203 NICK204 213-0264 NICK205 213-0265 213-0266 NICK207A
Beakers, low form
Bægre
Stainless steel, rust-proof, with spout.
  • God kemisk resistens
  • Fremragende varmeresistens
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.