Bægerglas, lav type
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728
213-1911EA 67.4 DKK
213-1911 213-1912 213-1913 213-1914 213-1915 213-1916 213-1917 213-1918 213-1919
Bægerglas, lav type
Bægre
PMP (TPX), krystalklar.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 150 °C (op til 170 °C i korte perioder), autoklaverbare
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
Certificeringer: ISO 7056.