Beakers, low form
Leverandør: NICKEL ELECTRO
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
402 404 407 410 412 415
213-0226EA 786 DKK
213-0226 213-0227 213-0228 213-0229 213-0230 NICK415
Beakers, low form
Bægre
Aluminium, med tud.
  • God kemisk resistens
  • Fremragende varmeresistens
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til ætsende materialer. Robust og holdbar.