Beakers, low form, heavy duty
Leverandør: SciLabware
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1003-250 1003-400 1003-600 1003-1L 1003-2L 1003-150 1003-3L 1003-5L 1003-4L
213-0045EA 978 DKK
213-0045 213-0046 213-0047 213-0048 213-0049 213-0024 213-0413 213-0468 213-0414
Beakers, low form, heavy duty
Bægre
Kraftige bægerglas, PYREX® borosilikatglas. Mekanisk stærkere end standardbægre. Designet til længere levetid og øget brugersikkerhed.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Autoklaverbare
Forstærket kant og tud. Mindre tilbøjelig til at gå i stykker under vask etc. Tykkere vægge og tungere underlag. Hvide gradueringer og markeringsplet. Med tud.