Beakers, tall form
Leverandør: SciLabware
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1015/06D 1015/02M 1015/04D 1015/14D 1015/18D 1015/22D 1015/10D 1015/26D
213-0033EA 678 DKK
213-0033 213-0031 213-0032 213-0035 213-0036 213-0037 213-0034 213-0415
Beakers, tall form
Bægre
PYREX®, borosilicate glass, with spout.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Autoklaverbare
Volumeninddeling og skrivefelt.
Certificeringer: DIN 12331, ISO 3819