VWR®, Bægerglas, lav type
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
213-0233EA 112 DKK
213-0233 213-0234 213-0235 213-0236 213-0237 213-0238 213-0239 213-0240 213-0241 213-0242 213-0243 213-0244 213-0274 213-0270
VWR®, Bægerglas, lav type
Bægre
PTFE, med tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistente fra –200 til +280 °C
  • Flad bund sikrer en god varmeoverførsel, f.eks. når den bruges på regulerede varmeplader
Tykvæggede, med forstærket kant og exceptionelt glat indre. Slip-let. Lav gaspermeabilitet.