Beakers, Philips, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
211412904 211413609 211414408
213-0254EA 274 DKK
213-0254 213-0214 213-0215
Beakers, Philips, DURAN®
Bægre
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, med tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Tykvæggede, med påtrykte gradueringer og mærkningsområde.