Beakers, low form
Leverandør: VITLAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
605081 606081 607081 608081 609081 610081 611081 612081 614081 615081 616081 617081 618081
213-1702EA 14.7 DKK
213-1702 213-1704 213-1706 213-1708 213-1709 213-1710 213-1711 213-1713 213-1715 213-1716 213-1718 213-1720 213-1712
Beakers, low form
Bægre
PP, meget transparent.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.
Certificeringer: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in addition to ISO 7056)