Bægerglas, lav type, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1510-0050 1510-0100 1510-0250 1510-0600 1510-1000
213-0212EA 438 DKK
213-0212 213-7212 213-7214 213-7216 213-7217
Bægerglas, lav type, Nalgene®
Bægre
PTFE/PFA, transparent, uden tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj termisk resistens fra –270 til +250 °C
  • Autoklaverbare
Ideal for demanding applications. Not for use on hotplates. With engraved graduation. No drip, single spout design provides precision pouring control.