VWR®, Bægerglas, lav type
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
213-1120EA 354 DKK
213-1120 213-1121 213-1122 213-1123 213-1124 213-1125 213-1126 213-1127 213-1128 213-1130 213-1131 213-1132 213-0469
VWR®, Bægerglas, lav type
Bægre
Borosilikat 3,3 glas, med tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Autoklaverbare
  • Volumengradueringer og skrivefelt
Det prisbillige alternativ til en række af forskellige laboratorieopgaver.
DIN 12331, ISO 3819
Certificeringer: DIN 12331, ISO 3819