Wire baskets
Leverandør: HUPFER METALLWERKE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7500053 7500059 7500070
216-7450EA 893 DKK
216-7450 216-7451 216-7452
Wire baskets
Kurve Kurve, tråd
Rustfrit stål:
  • Two flip handles
  • Base frame is stackable
  • Excellent thermal and chemical resistance
Wire steriliser strainer basket.