Bags, biohazard, SP Bel-Art
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F131600005 F131600009 F131610005 F131610009 F131620005 F131620009
129-1097EA 1150 DKK
129-1097 129-4920 129-1098 129-4925 129-1099 129-4921
Bags, biohazard, SP Bel-Art
Poser Affaldsposer
Perfekt løsning til sikker bortskaffelse af brugte pipetter, petriskåle, dyrkningsplader, membranfiltre og andet.
  • Semi-transparent med steriliseringsindikatormærkat
  • Kan autoklaveres ved maksimalt 135 °C og derefter bortskaffes
  • Påtrykt advarselssymboler for biologisk risikomateriale og sikkerhedsforanstaltninger på fire sprog
PP, tykkelse 40 µm, transparent.
Meets or exceeds dart-impact test requirements of 165 grams per ASTM D1709-85.
Certificeringer: Opfylder alle testkrav mht. brud-/slagstyrke for 165 gram pr. ASTM D1709-85.