Poser, biologisk risikomateriale, B-Safe
Leverandør: Alpha Packaging
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
121-072 121-073 121-027 121-028 121-029
129-0351EA 423 DKK
129-0351 129-0352 129-0339 129-0340 129-0341
Poser, biologisk risikomateriale, B-Safe
Poser Affaldsposer
Biohazard-poser i PE, 125 µm (500 gauge), gul
  • Til bortskaffelse af tungt affald
  • Påtryk symbol for biologisk risikomateriale og ordene 'Biohazard - Danger of Infection'(Biologisk risikomateriale - infektionsfare) og 'Burn Without Opening' (Skal brændes uåbnede) på de to største poser