VWR®, Autoclavable Bags
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
129-0018EA 3470 DKK
129-0018 129-0019 129-1153 129-1154 129-1155 129-1156 129-1570
VWR®, Autoclavable Bags
Poser Affaldsposer
Robust og temperaturresistent pose, som er ideel til deponering af farligt affald, som skal autoklaveres først. Kan også bruge til dekontaminering og autoklavering af andre kontaminerede produkter. Produktet leveres samlet med de nødvendige wirer.
PP, 37,5 µm tyk, transparent.
  • Klar taske
  • Autoklaverbar op til 135 °C
  • Meget modstandsdygtig over for tårer og stød