VWR®, Poser, biologisk risikomateriale PP
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
129-0024EA 1100 DKK
129-0024 129-0025 129-0027 129-1564
VWR®, Poser, biologisk risikomateriale PP
Poser Affaldsposer
Robuste poser, som er ideel til deponering af biologisk affald, som skal autoklaveres først. Med wireaflukning, som tillader ekspansion af posen og ventilering, når den køles. Slid- og punkterresistent. Kan fås som transparente poser uden temperaturindikator eller orange med temperaturindikator.
PP, 50 µm tyk, med 'Biohazard' mærke.
  • Kan autoklaveres op til 135 °C
  • Den praktiske temperaturindikatortekst er hvid før autoklavering, men bliver sort efter autoklaveringen
  • 'Contents Have Been Autoclaved' indikerer en succesfuld autoklavering
  • Meget tydeligt 'Biohazard' mærke med tilhørende advarselstegn
The bags meet the requirements of the 165 g puncture inspection standard as described in ASTM D 709-98.
Certificeringer: Poserne overholder kravene fra 165 g punkteringsinspektionsstandard, som beskrevet i ASTM D 709-98.