VWR®, Poser, biologisk risikomateriale
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
129-0030EA 1740 DKK
129-0030 129-0032 129-1562
VWR®, Poser, biologisk risikomateriale
Poser Affaldsposer
Robuste poser, perfekt egnede til bortskaffelse af biologisk risikomateriale, der først skal autoklaveres. PP, 75 µm tyk, orange, med 'Biohazard' mærkat.
  • Kan autoklaveres op til 135 °C
  • Den brugbare temperaturindikator tekst er hvid inden autoklavering, derefter sort
  • 'Contents Have Been Autoclaved' (Indholdet er blevet autoklaveret) angiver udførelse af autoklavering
  • Selvlysende 'Biohazard' mærkat for nem genkendelse og stor synlighed med tilsvarende advarselssymbol
These bags are DOT approved.