Selvklæbende poser med indikator
Leverandør: SÜDPACK MEDICA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7600545 7600548
129-0278EA 1780 DKK
129-0278 129-0289
Selvklæbende poser med indikator
Poser Steriliseringsposer
Disse selvklæbende poser med letaftagelige indikatorer leveres med 60 g/m² papirside og transparent PETPP-side.
  • Steriliseringsindikator, som skifter under autoklavering
  • Selvklæbende låg