Stativ til poser til biologisk risikomateriale, Clavies®
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F131920001 F131920002 F131920003 F131920102
129-1026EA 1060 DKK
129-1026 129-1012 129-1027 BELAF131920102
Stativ til poser til biologisk risikomateriale, Clavies®
Stativer Posestativer
Holder affaldsposer til biologisk risikomateriale åbne og parate til brug.
  • Trådstativ af rustfrit stål
  • Sokkel i orange PP, fungerer som en opsamlingsbakke
  • Autoklaverbar ved 121 °C for opretholdelse af sterilitet
Leveringsinformation: Leveres usamlet.