Varmeforseglede poser til sterilisering
Leverandør: SÜDPACK MEDICA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7600516 7600536 7600507 7600524 7600530 7600525
300-0233EA 276 DKK
300-0233 300-0234 129-1404 129-1427 129-1407 129-1438
Varmeforseglede poser til sterilisering
Poser Steriliseringsposer
Varmeforseglede poser til sterilisering med papir på den ene side (60 g/m²) og forsamlet, transparent PET/PP-plastik på den anden side.
  • Dobbelt steriliseringsdisplay til autoklave og ethylenoxid
  • Svejset samling
  • Fås i forskellige størrelser