Orsat Bladders (Scheibler Bladders) and Bulbs
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4400001 4300001
201-9101EA 226 DKK
201-9101 201-9102
Orsat Bladders (Scheibler Bladders) and Bulbs
Poser Gasposer
Naturgummi, transparent (Orsat blærer) eller PVC, blød, rødbrun (oppustelig kolbe)
  • Orsat blære (Scheibler blære) til gashåndtering
  • Oppustelig kolbe til mange forskelligartede laboratorieopgaver og industrielle applikationer
  • Oppustelig kolbe med suge- og trykventil