Film, Kodak X-OMAT® LS
Leverandør: CARESTREAM HEALTH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1611342 8646770
730-3212EA 0 DKK
730-3212 730-3236
Film, Kodak X-OMAT® LS
Autoradiografifilm Film
X-OMAT® LS er en økonomisk, blåtonet film, der anvendes, når den maksimale ydeevne for BioMax® MR, BioMax® MS eller X-OMAT® AR film ikke er påkrævet. X-OMAT® LS film egner sig til anvendelse med alle almindeligt anvendte radioisotoper og chemiluminescens-prober. Filmen giver dog betydeligt mindre detektionsfølsomhed end BioMax® autoradiografifilm, hvilket medfører længere eksponeringstider.
  • Økonomisk
  • Egner sig til både manuel og automatisk behandling
Mørkekammerhåndtering: X-OMAT® LS film bør håndteres under sikre lysforhold v.h.a. KODAK mørkekammerbelysning med GBX-2-filter med en 7,5 eller 15 watts pære (andre mørkekammerbelysningsfiltre eller pærer med flere watt vil blot resultere i forøget baggrundsstøj og/eller uønsket eksponering). Mørkekammerbelysningen skal altid placeres mindst 120 cm fra filmen. Minimer tidsrummet for eksponering af filmen under disse lysforhold.
Emballering: Non-interleaved ark, 50 pr. æske.