Adaptere, modtagerudløbsrør, vakuum, lige eller bøjet
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
05272001 05272002 05272003 05272004 05275001 05275002 05275003 05275004
201-2411EA 193 DKK
201-2411 201-0368 201-0369 201-2412 201-2416 201-0370 201-0371 201-2417
Adaptere, modtagerudløbsrør, vakuum, lige eller bøjet
Destillations komponenter Destillationsadaptere
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Standardslibkappe og konus med dryppunkt og slangestuds med glasvakuum. Fås i lige eller 105° vinklede versioner.