Adapters, swan neck, Quickfit®
Leverandør: SciLabware
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MA6/22 MA6/33
201-8576EA 621 DKK
201-8576 201-3010
Adapters, swan neck, Quickfit®
Destillations komponenter Destillationsadaptere
PYREX®, borosilicate glass.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
With screwthread joint (size 13) to accept thermometers, air leak tubes etc.