Adaptere med skruegevind og standardslib
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
01311419 01311424 01311429 01311814 01311819 01311824 01312519 01312524 01311829 01312514 01312529 01311414 01313229
275-1122EA 102 DKK
275-1122 275-1123 201-1641 201-1642 201-1643 201-1644 275-1129 275-1130 201-1645 201-1031 201-1646 201-1640 201-1647
Adaptere med skruegevind og standardslib
Adapter Adaptere med NS-slib
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • God kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal termisk ekspansion giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Gevindadapter med DIN-gevind og standard kolbe med slib.
DIN 12257