VWR®, MediaBag T Dehydreret kulturmedie i poser
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7794.05000
7701.20000EA 11060 DKK
7701.20000 7701.05000 7701.10000 7704.10000 7701.03000 7702.03000 7702.05000 7702.10000 7702.20000 7701.15000 7791.20000 7794.05000 7791.15000 7761.20000 7716.20000 7712.05000 7704.05000 710-2062 710-2063 710-2064 710-2065 710-2066
VWR®, MediaBag T Dehydreret kulturmedie i poser
Mikrobiologiske medier Klargjort medium
T-posen er fyldt med forudvejet granuleret medie. Forbind filterenheden 0,2 µm, aseptisk til røret ved at bruge tilslutningsudstyret. Tilsæt sterilt vand til posen under aseptiske forhold via filtersystemet. Beskyt røret med det røde kapsel.