UltraClear® til histologi, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
3905.9010PEEA 491 DKK
3905.9010PE 3905.5000PE 3905.2500PE
UltraClear® til histologi, J.T.Baker®
UltraClear®
Clearing agent for use in Histology and Cytology.
Flammepunkt: 5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
EINECS: 292-459-0
UN nummer: 3295
ADR: 3,III
IVDLogo
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance passes test
Aromates (as Xylene) max. 60 ppm
Solubility in Ethanol passes test
Solubility in Xylene passes test