1,2,4-Triazol-3-ylamin, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14495.0100 8.14495.0500
8.14495.0100EA 377 DKK
8.14495.0100 8.14495.0500
1,2,4-Triazol-3-ylamin, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triazol-3-ylamin
Formel: C₂H₄N₄
Kogepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 149…152 °C
Massefylde: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053362
CAS-nummer: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00489
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 280 g/l (25 °C)
Melting Point 149 - 152 °C
Molar Mass 84.08 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Density 1.138 g/cm3 (20 °C)
pH 6.4 - 7.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 225 °C